Fortfahren mit
1.04002
Formaldehydlösung
37%, EMPROVE® EVOLVE
Synonym(e):
Formalin, Formol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,20
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,30
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 446,00
200 L
950 L
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352114
€ 45,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (Formaldehyde)
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
concentration
36.5-38% (iodometric), 37%
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
transition temp
flash point 62 °C (Formaldehyde)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
application(s)
histology
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Application
Formaldehyd kann zur Virusinaktivierung bei der Impfstoffproduktion verwendet werden.
Other Notes
Ersetzt: 1,04002.2507; 1,04002.9187
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.026441.086001.05056
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
concentration
36.5-38% (iodometric), 37%
concentration
4%
concentration
35%
concentration
-
application(s)
histology
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharma/biopharma processes
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
-
product line
-
product line
-
autoignition temp.
300 °C (Formaldehyde)
autoignition temp.
170 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
expl. lim.
1.7-36 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehydlösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
João M Fernandes Neto et al.
Nature communications, 11(1), 3157-3157 (2020-06-24)
Resistance to targeted cancer drugs is thought to result from selective pressure exerted by a high drug dose. Partial inhibition of multiple components in the same oncogenic signalling pathway may add up to complete pathway inhibition, while decreasing the selective
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104002902504022536046136
104002100004022536046099
104002920004054839557439
104002995004022536900926
104002250004022536046112