Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
solid
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharma/biopharma processes | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - |
| form solid | form - | form powder | form powder |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| pH 3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH 3.5-4.5 (20 °C, 5%) | pH - |
| mp 150 °C (decomposition) | mp - | mp - | mp - |
| Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumdisulfid
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.