Fortfahren mit
1.02644
Kollodium 4 %
4%
Synonym(e):
Collodion -Lösung, Cellulosenitrat -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352401
MDL number:
€ 154,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
576 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
170 °C
expl. lim.
1.7-36 % (v/v)
concentration
4%
transition temp
flash point -40 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])OC3OC(C(C(C3O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])OC4OC(C(C(C4O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-].O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
InChI key
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Application
Kollodium 4 % ist für die Verwendung in pharmazeutischen Prozessen geeignet.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.040021.015101.01216
form
liquid
form
liquid
form
crystals, solid
form
solid
concentration
4%
concentration
36.5-38% (iodometric), 37%
concentration
-
concentration
-
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
histology
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharma/biopharma processes
vapor pressure
576 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
transition temp
flash point -40 °C
transition temp
flash point 62 °C (Formaldehyde)
transition temp
-
transition temp
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kollodium 4 %
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102644100004022536035512