Fortfahren mit
1.03702
Wasser
suitable for GC/MS, SupraSolv®
Synonym(e):
DI water, Deionized water
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
UNSPSC Code:
41104213
NACRES:
NA.03
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
23 hPa ( 20 °C)
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Wasser, for gas chromatography MS SupraSolv®
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
SupraSolv®
form
liquid
technique(s)
GC/MS: suitable
impurities
≤30 ppb TOC
evapn. residue
≤5.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Abdampfrückstand: ≤ 5.0 mg/l
TOC: ≤ 30 ppb
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.005771.0047300612
Water for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.03702
Water
Water for headspace gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.00577
Water
Water for inorganic trace analysis Suprapur®
Supelco
1.00473
Water
Water suitable for ion chromatography
Supelco
00612
Water
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
GC-HS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ion chromatography: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
impurities
≤30 ppb TOC
impurities
≤1 μg/g Every residual solvent of class 1 acc. to ICH, ≤10 μg/g Every residual solvent of class 2 acc. to ICH, ≤50 μg/g Every residual solvent of class 3 acc. to ICH
impurities
-
impurities
≤10 μg/kg acetate, ≤10 μg/kg formiate, ≤10 μg/kg glycolate, ≤10 μg/kg oxalate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
Verwandter Inhalt
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Die Gaschromatographie trennt flüchtige Verbindungen in der Gasphase und wird in verschiedenen Branchen zur Qualitätskontrolle eingesetzt.
Method development for the simultaneous determination of five glycols in two commercial cough syrup samples using a capillary GC column by GC-MS/MS.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103702100004054839189937
Questions
  1. Do you know the resistivity value @ 25°C?
    1 answer
    1. Unfortunately, resistivity is not a tested parameter for this product. It would need to be determined empirically.