Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Wasser, for headspace gas chromatography SupraSolv®
Quality Segment
agency
according to Ph. Eur., according to USP
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
form
liquid
technique(s)
GC-HS: suitable
impurities
≤1 μg/g Every residual solvent of class 1 acc. to ICH, ≤10 μg/g Every residual solvent of class 2 acc. to ICH, ≤50 μg/g Every residual solvent of class 3 acc. to ICH
evapn. residue
≤5 mg/L
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Novel Insights into Sb(III) Oxidation and Immobilization during Ferrous Iron Oxygenation: The Overlooked Roles of Singlet Oxygen and Fe (oxyhydr)oxides Formation: Erörtert den Einfluss der Wasserchemie auf die Oxidationsprozesse von Antimon und Eisen und trägt so zur Umweltchemie und zur Kontrolle der Umweltverschmutzung bei (Wang et al., 2024).
- Exposure And Health Risk Assessment Of Aflatoxins In Hot Red Pepper Marketed In North Shewa Zone, Oromia Region, Ethiopia: Bewertet die Rolle des Wassers beim Transport und der Auflösung von Aflatoxinen, mit Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit und die Analysemethoden in Entwicklungsländern (Alemu Degefe et al., 2024).
Analysis Note
GC/HS
Alle Lösungsmittelrückstände der Klasse 1 nach ICH: ≤ 1 µg/g
Alle Lösungsmittelrückstände der Klasse 2 nach ICH: ≤ 10 µg/g
Alle Lösungsmittelrückstände der Klasse 3 nach ICH: ≤ 50 µg/g
Eignet sich als Lösungsmittel für die Analyse von Lösungsmittelrückständen der ICH-Klassen 1, 2 und 3 gemäß Ph. Eur. und USP.
Ameisensäure, Essigsäure, N,N-Dimethylacetamid, N,N-Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid sind nicht nachweisbar.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| technique(s) GC-HS: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable | technique(s) GC/MS: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.), 0.0 °C (32.0 °F) | mp 0 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) |
| vapor pressure 23 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 23 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 23 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 23 hPa ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1005772500 | 04027269298791 |
| 1005771000 | 04027269298784 |