Fortfahren mit
1.00473
Wasser
for inorganic trace analysis Suprapur®
Synonym(e):
DI water, Deionized water
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 668,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352303
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
23 hPa ( 20 °C)
€ 668,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Ag (Silber): ≤ 1,0 ppb
Al (Aluminium): ≤ 1,0 ppb
As (Arsen): ≤ 1,0 ppb
Au (Gold): ≤ 1,0 ppb
B (Bor): ≤ 1,0 ppb
Ba (Barium): ≤ 1,0 ppb
Be (Beryllium): ≤ 1,0 ppb
Bi (Bismut): ≤ 1,0 ppb
Ca (Calcium): ≤ 1,0 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 1,0 ppb
Co (Cobalt): ≤ 1,0 ppb
Cr (Chrom): ≤ 1,0 ppb
Cu (Kupfer): ≤ 1,0 ppb
Fe (Eisen): ≤ 1,0 ppb
Ga (Gallium): ≤ 1,0 ppb
Ge (Germanium): ≤ 1,0 ppb
Hg (Quecksilber): ≤ 1,0 ppb
In (Indium): ≤ 1,0 ppb
K (Kalium): ≤ 1,0 ppb
Li (Lithium): ≤ 1,0 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 1,0 ppb
Mn (Mangan): ≤ 1,0 ppb
Mo (Molybdän): ≤ 1,0 ppb
Na (Natrium): ≤ 1,0 ppb
Ni (Nickel): ≤ 1,0 ppb
Pb (Blei): ≤ 1,0 ppb
Pd (Palladium): ≤ 1,0 ppb
Pt (Platin): ≤ 1,0 ppb
Sb (Antimon): ≤ 1,0 ppb
Sn (Zinn): ≤ 1,0 ppb
Sr (Strontium): ≤ 1,0 ppb
Ti (Titan): ≤ 1,0 ppb
Tl (Thallium): ≤ 1,0 ppb
V (Vanadium): ≤ 1,0 ppb
Zn (Zink): ≤ 1,0 ppb
Zr (Zirkonium): ≤ 1,0 ppb
Die tatsächlichen Analysewerte unterliegen den in diesem Konzentrationsbereich unvermeidlichen systematischen Schwankungen.
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
142111.00577900682
Water for inorganic trace analysis Suprapur®
Supelco
1.00473
Water
Water for ultratrace analysis, ACS reagent
Supelco
14211
Water
Water for headspace gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.00577
Water
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
7 (20 °C)
pH
6.0-8.0(-25 °C77 °F)
pH
7 (20 °C)
pH
-
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100473500004022536707884