Fortfahren mit
1.03701
Hexane
≥99% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Synonym(e):
Hexan, n-Hexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NA.03
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
n-Hexan, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water, ≤10 ppb Al (Aluminium), ≤10 ppb Ca (Calcium), ≤10 ppb Fe (Iron), ≤10 ppb Mg (Magnesium), ≤10 ppb Na (Sodium), ≤5 ppb K (Potassium)
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
210 nm, ≥60%, 225 nm, ≥90%, 245 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt ist ein hochreines Lösungsmittel, das Basislinienstabilität, geringstmögliche Verunreinigungen und hohe UV-Durchlässigkeit in LC-MS-Anwendungen gewährleistet.
Application
Wird beim Screening und zum Nachweis von östrogenaktiven Nonylphenolen in Wasser mittels planarer Festphasenextraktion gefolgt von Hochleistungsdünnschichtchromatografie eingesetzt.
Wird außerdem für Folgendes eingesetzt:
  • Analyse von MOSH in Pflanzenölen durch LC-GC-Kopplung.
  • Untersuchungen von Zucker und organischen Säuren in biologischen Matrizen mittels an ein Triple-Quadrupol-Massenspektrometer (QqQ-MS) gekoppelte GC.
Features and Benefits
  • keine Geisterpeaks
  • vollständig reproduzierbar
  • verlängert die Lebensdauer der Säulen
  • für LC-MS-Anwendungen optimiert und geprüft
  • minimale Hintergrundionenunterdrückung
  • verringertes Kontaminationsrisiko
  • geringere Aussetzung gegenüber gefährlichen Chemikalien
Preparation Note
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2,0 mg/L
Wasser: ≤ 0,005 %
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Eisen): ≤ 10 ppb
K (Kalium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Natrium): ≤ 10 ppb
Durchlässigkeit (bei 210  nm): ≥ 60 %
Durchlässigkeit (bei 225  nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (ab 245 nm): ≥ 98 %
Geeignet für LC-MS; Intensität des Hintergrundmassenpeaks bezogen auf Reserpin (APCI/ESI positiv): ≤ 2 ppb
Geeignet für LC-MS; Intensität des Hintergrundmassenpeaks bezogen auf Reserpin (APCI/ESI negativ): ≤ 20 ppb
Gefiltert mit 0,2-µm-Filter.
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.043691.043711.04372
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
7.7 %
expl. lim.
7.7 %
expl. lim.
7.7 %
expl. lim.
7.7 %
vapor density
~3 (vs air)
vapor density
~3 (vs air)
vapor density
~3 (vs air)
vapor density
~3 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Hexan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).
A lab-developed interface for liquid-gas chromatography coupling based on the use of a modified programmed-temperature-vaporizing injector
Zoccali M, et al.
Journal of Chromatography A, 1622, 461096-461096 (2020)
Quantification of sugars and organic acids in biological matrices using GC-QqQ-MS
Chemosphere, 207-223 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103701400004054839387654
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf