Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
n-Hexan, hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.005% Water, ≥99.9% Sum of hexane isomers + methylcyclopentane (GC)
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Phytochemical Composition and Antimicrobial Efficacy of Salvadora persica Root Extracts Against Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii.: Diese Studie untersucht die Effektivität von Phytochemikalien, die mit n-Hexan aus Salvadora persica-Wurzeln extrahiert wurden, gegen antibiotikaresistente Bakterien und zeigt die Rolle von n-Hexan bei der Isolierung bioaktiver Verbindungen mit potenziellen therapeutischen Anwendungen auf (Wan Alias et al., 2024).
- GC-MS profiling and biological investigations of Cissampelos pareira L. & Lantana camara L.: Anhand von GC-MS-Analysen wird in dieser Forschungsarbeit das chemische Profil von Extrakten bestimmt, die unter Verwendung von n-Hexan und anderen Lösungsmitteln aus zwei Pflanzenarten gewonnen wurden, wobei auf seine Bedeutung bei der Identifizierung bioaktiver Verbindungen hingewiesen wird (Wasim et al., 2024).
- The Analysis of Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv. Chemical Composition by GC/MS and UPLC-Q-Orbitrap MS.: Dieser Artikel konzentriert sich auf die umfassende chemische Analyse von Leontopodium leontopodioides unter Verwendung verschiedener Techniken, einschließlich GC/MS, bei denen n-Hexan eine entscheidende Rolle im Extraktionsprozess spielt, was detaillierte Einblicke in die chemische Zusammensetzung der Pflanzen liefert (Chen et al., 2024).
- Magnetic field assisted centrifugal acceleration thin-layer chromatography: An approach to investigate the magnetic field effects on separation parameters including retention factor difference, selectivity factor, and resolution.: Diese innovative Studie untersucht die Auswirkungen von Magnetfeldern auf chromatographische Trennungen, bei denen n-Hexan als mobile Phase verwendet wird, was potenziell die Auflösung und Effizienz chromatographischer Prozesse verbessert (Namdari et al., 2024).
- Cloning, Expression, Characterization and Immobilization of a Recombinant Carboxylesterase from the Halophilic Archaeon, Halobacterium salinarum NCR-1.: Hierbei handelt es sich in erster Linie um eine biotechnologische Studie, in der aber auch die Verwendung von n-Hexan in den Lösungsmittelextraktionsprozessen, die für die Analyse und Prüfung der Aktivität rekombinanter Enzyme erforderlich sind, beleuchtet wird (Ortega-de la Rosa et al., 2024).
Analysis Note
Summe der Hexanisomere + Methylcyclopentan (GC): ≥ 99,9 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 3,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,005 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
GC/ECD (Retentionsbereich 1,2,4-Trichlorbenzol bis Decachlorbiphenyl, einzelne Signale (Lindan-Standard)): ≤ 2 pg/ml
GC/ECD (Retentionsbereich Dichlormethan bis 1,2,4-Trichlorbenzol, einzelne Signale (Tetrachlormethan)): ≤ 1 ng/ml
GC/FID (Retentionsbereich n-Undecan bis n-Tetracontan, einzelne Signale (n-Tetradecan-Standard)): ≤ 2 ng/ml
GC/MSD (Retentionsbereich n-Undecan bis n-Tetracontane, Scanbereich 30 - 600 amu, einzelne Signale (n-Tetradecan-Standard)): ≤ 2 ng/ml
Empfohlen für die Analyse von polychlorinierten Dibenzodioxinen und polychlorinierten Dibenzofuranen (PCDD/F).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥98% (GC) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) GC/MS: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| solubility 0.0095 g/L | solubility 0.0095 g/L | solubility - | solubility 0.0095 g/L |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| autoignition temp. 453 °F | autoignition temp. 453 °F | autoignition temp. 453 °F | autoignition temp. 453 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Hexan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1043699010 | 04022536050744 |