Fortfahren mit
1.03296
Chloroform-D1
0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv
Synonym(e):
Chloroform-D1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CCl3D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.38
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
212-742-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.01% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR), 0.03% Tetramethylsilane (NMR)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
solubility
4.6 g/L
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
Ein breites Spektrum an deuterierten MagniSolv Lösungsmitteln mit äußerst niedrigem Wasserrestgehalt, ausgezeichneter chemischer Reinheit und der höchsten Isotopenanreicherung auf dem Markt kann selbst den höchsten Ansprüchen von Forschern genügen. Je nach Anwendung und Sensitivität des NMR-Spektrometers umfasst unser Angebot Lösungsmittel mit einem Deuterierungsgrad zwischen 98 % und 99,96 %. Bei allen wasserlöslichen deuterierten Standardprodukten wird der Wassergehalt sowohl gemäß Karl Fischer als auch NMR spezifiziert.
Analysis Note
Deuterierungsgrad: ≥ 99,8 %
Wasser (NMR, H₂O): ≤ 0,01 %
Tetramethylsilan (NMR-Spektrum): 0,03%
Leistungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Other Notes
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.03420530735416754
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
60 °C/1013 hPa
bp
60 °C/1013 hPa
bp
60.9 °C (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
impurities
≤0.01% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR), 0.03% Tetramethylsilane (NMR)
impurities
-
impurities
≤0.0100% water
water
impurities
≤0.0100% water
water
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
density
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform-D1
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
865-49-6
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103296050004022536744179
103296002504022536041193
103296250004027269165727
103296010004022536041209