Merck
530735
Sigma-Aldrich
Chloroform-d
≥99.8 atom % D, contains 0.5 wt. % silver foil as stabilizer, 0.03 % (v/v) TMS
Synonym(e):
Deuterochloroform
About This Item
Lineare Formel:
CDCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.38
Beilstein:
1697633
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
≥99.8 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Enthält
0.5 wt. % silver foil as stabilizer
0.03 % (v/v) TMS
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0100% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−64 °C (lit.)
Dichte
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chloroform-d (deuterochloroform, CDCl3) is a deuterated NMR solvent containing 0.03% (v/v) TMS (tetramethylsilane) and 0.5wt.% silver foil as stabilizer. It is useful in NMR-based research and analyses. It may be synthesized by reacting trichloroacetophenone and sodium deuteroxide.[1] The influence of the number of pulses on its multiphoton decomposition (MPD) has been studied.[2] Infrared spectral studies of C-D stretching and bending motions of CDCl3 in different solvents have been investigated.[3] The effect of chloroform-d on the interaction of water with activated carbons has been analyzed.[4] The dependence of molecular reorientation of deuterated chloroform on pressure and temperature has been studied by Raman spectroscopy.[5]
Anwendung
Chloroform-d may be used in the synthesis of dichlorofluoromethane-d.[6]
Empfohlene Produkte
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
Schroeder J, et al.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
McRae GA, et al.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
Dibeler VH and Bernstein RB.
J. Chem. Phys. , 19(4), 404-406 (1951)
Infrared Intensity of the C-D Stretch of Chloroform-d in Various Solvents.
Huggins CM and Pimentel GC.
J. Chem. Phys. , 23(5), 896-898 (1955)
Influence of organics on the structure of water adsorbed on activated carbons.
Turov VV, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 23-34 (2002)
Verwandter Inhalt
Die NMR-Spektroskopie ist eine analytische Methode zur Bestimmung der Molekularstruktur, chemischen Zusammensetzung und Reinheit. In der NMR wird die Energie detektiert, die aufgrund von Kernspinzuständen in Gegenwart eines starken Magnetfeldes absorbiert wird.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.