Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 85,00 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 195,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
≥99.8 atom % D
Quality Segment
assay
≥99.00%
form
liquid
contains
0.5 wt. % silver foil as stabilizer
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0100% water
water
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
density
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
Ultra-low residual water content - verified by both Karl Fischer titration and NMR methods - supports moisture-sensitive applications, while rigorous batch-to-batch quality control delivers consistent, reproducible performance you can trust in research and quality control laboratories.
Our portfolio spans the most widely used NMR solvents available in multiple deuteration levels and purity grades to match the exact requirements of your analysis. Available in a variety of safe, flexible formats - including glass bottles, glass ampules, serum bottles, and our exclusive moisture-protective Sure/Seal™ bottles - to suit every lab′s handling and storage needs.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.8 atom % D, contains 0.5 wt. % silver foil as stabilizer | description 99.8 atom % D | description "100%", 99.96 atom % D, contains 0.5 wt. % silver wire as stabilizer | description 99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| assay ≥99.00% | assay ≥99% (CP) | assay ≥99.0% | assay ≥99% (CP) |
| isotopic purity ≥99.8 atom % D | isotopic purity 99.8 atom % D | isotopic purity 99.96 atom % D | isotopic purity 99.8 atom % D |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform-d
Signalwort
Danger
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
865-49-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?