Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
NMR: suitable
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp -64.1 °C | mp -64.1 °C | mp −64 °C (lit.) | mp −64 °C (lit.) |
| bp 60 °C/1013 hPa | bp 60 °C/1013 hPa | bp 60.9 °C (lit.) | bp 60.9 °C (lit.) |
| vapor pressure 211 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 211 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform-D1
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
865-49-6
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1034200500 | 04022536042039 |
| 1034200100 | 04022536042022 |
| 1034200025 | 04022536042015 |