Fortfahren mit
1.02446
Chloroform-D1
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonym(e):
Chloroform-D1, Deuterochloroform
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 x 0.75 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CCl3D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.38
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
212-742-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Isotopic purity:
≥99.95 atom % D
Form:
liquid
€ 60,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
Quality Level
isotopic purity
≥99.95 atom % D
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.005% Water (HO) (NMR)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
Ein breites Spektrum an deuterierten MagniSolv-Lösungsmitteln mit äußerst niedrigem Wasserrestgehalt, ausgezeichneter chemischer Reinheit und der höchsten Isotopenanreicherung auf dem Markt kann selbst den höchsten Ansprüchen von Forschern genügen. Je nach Anwendung und Sensitivität des NMR-Spektrometers umfasst unser Angebot Lösungsmittel mit einem Deuterierungsgrad zwischen 98 % und 99,96 %. Bei allen wasserlöslichen deuterierten Standardprodukten wird der Wassergehalt sowohl gemäß Karl Fischer als auch NMR spezifiziert.
Application
  • Extraction of alkaloids for NMR-based profiling: exploratory analysis of an archaic Cinchona bark collection.: In dieser Studie werden die Methoden zur Extraktion von Alkaloiden für das NMR-Profiling untersucht, wobei die Anwendung von Chloroform-D1 im chemischen Analyseprozess zur Sicherstellung genauer und detaillierter Spektroskopieergebnisse hervorgehoben wird. Die Forschungsarbeit wurde mit einer Sammlung alter Chinarindenproben durchgeführt und lieferte Einblicke in die historischen und analytischen Anwendungen von Chloroform-D1 im akademischen Umfeld (Yilmaz et al., 2012).
Analysis Note
Deuterierungsgrad: ≥ 99,95 %
Wasser (NMR, HO): ≤ 0,005 %
Leistungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Other Notes
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.024501.032961.03420
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
isotopic purity
≥99.95 atom % D
isotopic purity
-
isotopic purity
-
isotopic purity
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
60 °C/1013 hPa
bp
60 °C/1013 hPa
bp
60 °C/1013 hPa
bp
60 °C/1013 hPa
impurities
≤0.005% Water (HO) (NMR)
impurities
≤0.010% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
impurities
≤0.01% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR), 0.03% Tetramethylsilane (NMR)
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform-D1
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
865-49-6
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102446002504022536686905
102446000904022536033679
102446001004022536033686
102446010004022536033693