Fortfahren mit
1.02450
Chloroform-D1
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Chloroform-D1
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Chloroform-D1, Deuterochloroform
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CCl3D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.38
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
212-742-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technique(s):
NMR: suitable
Bp:
60 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
211 hPa ( 20 °C)
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.010% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
solubility
4.6 g/L
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
Ein breites Spektrum an deuterierten MagniSolv-Lösungsmitteln mit äußerst niedrigem Wasserrestgehalt, ausgezeichneter chemischer Reinheit und der höchsten Isotopenanreicherung auf dem Markt kann selbst den höchsten Ansprüchen von Forschern genügen. Je nach Anwendung und Sensitivität des NMR-Spektrometers umfasst unser Angebot Lösungsmittel mit einem Deuterierungsgrad von 98 % bis 99,96 %. Bei allen wasserlöslichen deuterierten Standardprodukten wird der Wassergehalt gemäß Karl Fischer und gemäß NMR spezifiziert.
Application
Chloroform-D1-Deuterierungsgrad mind. 99,8 % für die NMR-Spektroskopie MagniSolv. CAS-Nr. 865-49-6, chemische Formel CDCl₃.
Analysis Note
Deuterierungsgrad: ≥ 99,80 %
Wasser (NMR, H₂O): ≤ 0,010 %
Leistungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Other Notes
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
225789494275434876
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
solubility
4.6 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
density
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform-D1
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
865-49-6
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102450010004022536692234
102450002504022536692227
102450050004022536692241
Questions
  1. What concentration of TMS is present?
    1 answer
    1. This product does not contain TMS or another stabilizer.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review