Fortfahren mit
1.01515
Silberdiethyldithiocarbamat
for analysis EMSURE®,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Silberdiethyldithiocarbamat, Diethyldithiocarbaminsäure Silbersalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10AgNS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.14
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
216-003-7
NACRES:
NA.05
MDL number:
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99 % ((DSC (differential scanning calorimetry)))
form
solid
pH
5.0-6.5 ( in H2O, suspension)
mp
178-183 °C
bulk density
340 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Arsenite tolerance and removal potential of the indigenous halophilic bacterium, Halomonas elongata SEK2.: Diese Studie untersucht die Anwendung von Silberdiethyldithiocarbamat in der Bioremediation, insbesondere seine Rolle bei der Verbesserung der Arsenitentfernung durch Halomonas elongata SEK2. Diese Forschungsarbeit gibt Aufschluss über das Potenzial der Verwendung komplexierter Silberverbindungen bei der Umweltsanierung, insbesondere in salzhaltigen Umgebungen, in denen herkömmliche Methoden versagen können. Die Erkenntnisse könnten sich erheblich auf die Abwasserbehandlung und die Praktiken der ökologischen Nachhaltigkeit auswirken (Tavosi et al., 2024).
  • The development and use of an innovative laboratory method for measuring arsenic in drinking water from western Bangladesh.: In diesem Artikel wird die Verwendung von Silberdiethyldithiocarbamat in einer neuartigen Analysemethode zur Messung von Spuren von Arsen in Trinkwasser beschrieben. Diese Entwicklung verbessert nicht nur die Genauigkeit und Empfindlichkeit des Arsennachweises, sondern zeigt auch die entscheidende Rolle von Silberdiethyldithiocarbamat beim Monitoring der öffentlichen Gesundheit und bietet eine erhebliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Testmethoden (Frisbie et al., 2005).
  • Methods of analysis for toxic elements in food products. 2. Review of USSR standards on determinations of heavy metals and arsenic.: In dieser Übersicht werden verschiedene Methoden, einschließlich der Verwendung von Silberdiethyldithiocarbamat, zur Analyse toxischer Elemente in Lebensmitteln erörtert. In dem Artikel werden die Bedeutung einer strengen Qualitätskontrolle für die Lebensmittelsicherheit und die Rolle moderner chemischer Reagenzien bei der Gewährleistung der Zuverlässigkeit von Nachweismethoden in der Lebensmittelindustrie hervorgehoben (Skurikhin, 1989).
Analysis Note
Reinheit (DSC (Differenzialscanningkalorimetrie)): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen der Lösung (in Pyridin): entspricht
pH-Wert (wässrige Suspension): 5,0–6,5
Schmelzbereich (DSC (Differenzialscanningkalorimetrie)): 178–183 °C
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (des As-Komplexes; 525 nm; 0,00033 %; 1 cm; Pyridin): ≥ 1500
Nitrat (NO₃): ≤ 0,01 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,5 %
Sensitivität (für die Bestimmung von Arsen): entspricht
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
85180D935038.14325
assay
≥99 % ((DSC (differential scanning calorimetry)))
assay
≥99.0% (AT)
assay
99%
assay
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
mp
178-183 °C
mp
172-175 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
mp
356 °C
pH
5.0-6.5 ( in H2O, suspension)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silberdiethyldithiocarbamat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101515000504022536022017