Fortfahren mit
8.14325
Silver trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonym(e):
Silver trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid silver salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CAgF3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.94
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
220-882-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
mp
356 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ag+].FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4833468.180038.18881
description
for synthesis
description
≥99.95% trace metals basis
description
for synthesis
description
for synthesis
form
powder
form
-
form
powder
form
crystals
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
356 °C
mp
286 °C (lit.)
mp
257-260 °C
mp
70-73 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver trifluoromethanesulfonate
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)