Fortfahren mit
D93503
Silberdiethyldithiocarbamat
ACS reagent grade, 99%, powder
Synonym(e):
DETC, Diethyldithiocarbaminsäure Silbersalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2NCSSAg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-003-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3718150
€ 73,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Silberdiethyldithiocarbamat, ACS reagent, 99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
mp
172-175 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
General description
Silver diethyldithiocarbamate is used to introduce diethyldithiocarbamato ligand and for the determination of arsenic.
Application
Silver diethyldithiocarbamate (AgDDC) may be used in the preparation of adducts of triorganophosphines and diphosphines.
Spin trap zur Benutzung zusammen mit Fe2+ für den Nachweis von NO in Hirn, Niere, Leber und anderen Gewebearten. Simultane Direktmessung von NO* und pO2 wurde beschrieben. Ein Kupfer-Chelatbildner, der zum Quantifizieren von Kupfer in biologischem Material mittels ESR verwendet wird. Ein Inhibitor für Superoxiddismutase, Ascorbatoxidase und weitere Enzyme.
Wird auch benutzt für die kolorimetrische Bestimmung für kleine Mengen Arsen
Reagent for the detection of arsenic and for the introduction of the diethyldithiocarbamato ligand.
Biochem/physiol Actions
Inhibiert die Induktion von Makrophagen-NO-Synthase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
85180D3132176435
description
ACS reagent, 99%
description
ACS reagent, for the determination of As, ≥99.0%
description
-
description
≥99%
assay
99%
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
≥99%
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silberdiethyldithiocarbamat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf