Merck
85180
Sigma-Aldrich
Silberdiethyldithiocarbamat
ACS reagent, for the determination of As, ≥99.0%
Synonym(e):
DETC, Diethyldithiocarbaminsäure Silbersalz
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NCSSAg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.14
Beilstein:
3718150
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
for the determination of As
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Form
powder
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChIKey
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Silver diethyldithiocarbamate (silver (I) N,N-diethyldithiocarbamate) is a silver salt. Its crystals exhibit monoclinic crystal system and space group P2c.
Anwendung
Spin trap zur Benutzung zusammen mit Fe2+ für den Nachweis von NO in Hirn, Niere, Leber und anderen Gewebearten. Simultane Direktmessung von NO* und pO2 wurde beschrieben. Ein Kupfer-Chelatbildner, der zum Quantifizieren von Kupfer in biologischem Material mittels ESR verwendet wird. Ein Inhibitor für Superoxiddismutase, Ascorbatoxidase und weitere Enzyme.
Wird auch benutzt für die kolorimetrische Bestimmung für kleine Mengen Arsen
Silver diethyldithiocarbamate may be used in the following studies:
  • Quantitative estimation of inorganic As(III) by spectrophotometric method.
  • As a colorimetric reagent for the characterization and quantification of arsenic in aqueous samples.
  • As a precursor for the synthesis of Ag2S-graphene nanocomposite.
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibiert die Induktion von Makrophagen-NO-Synthase.
Sonstige Hinweise
Reagent used for the spectrophotometric determination of arsenic
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B.W. Budesinsky
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 24, 80-80 (1979)
The crystal and molecular structure of silver (I) N, N-diethyldithiocarbamate.
Yamaguchi H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 49(5), 1271-1276 (1976)
A. Hautfenne
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 52, 1939-1939 (1980)
Preparation of Ag2S-Graphene nanocomposite from a single source precursor and its surface-enhanced Raman scattering and photoluminescent activity.
Pan S, et al.
Materials Characterization, 62(11), 1094-1101 (2011)
M H Arbab-Zavar et al.
Talanta, 52(6), 1007-1014 (2008-10-31)
A batch electrochemical hydride generation system was developed for the spectrophotometric determination of inorganic As(III) by silver diethyldithiocarbamate. This method is based on electrochemical reduction of As to Arsine (AsH(3)) in acidic media and on the subsequent reaction of AsH(3)