Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,10 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 178,00 | |
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 717,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur., suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
vapor pressure
<5 Pa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
form
solid
autoignition temp.
425 °C
impurities
≤10 ppm Phosphate (PO4), ≤100 ppm Sulfated ash, ≤20 ppm Total sulfur (as SO4), ≤350 ppm Oxalic acid, ≤5 ppm Chloride (Cl), ≤50 ppm Insoluble matter, ≤50 ppm Sulfate (SO4)
loss
≤ 0.2% loss on drying, 105°C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
transition temp
flash point 210 °C
solubility
water: 1390 g/L at 20 °C
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
cation traces
Ca: ≤20 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Application
- Binary Mixtures of Meloxicam and L-Tartaric Acid for Oral Bioavailability Modulation of Pharmaceutical Dosage Forms: In dieser Studie wird die Verwendung von L(+)-Weinsäure in binären Mischungen untersucht, um die orale Bioverfügbarkeit von Meloxicam zu verbessern, was potenzielle Anwendungen in der Entwicklung wirksamer pharmazeutischer Formulierungen nahelegt (Macasoi et al., 2024).
- Hyper-Raman spectroscopy of biomolecules: In dieser Studie wird die Hyper-Raman-Spektroskopie, eine durch L(+)-Weinsäure verbesserte Analysetechnik, eingesetzt, um Einblicke in die strukturelle Dynamik von Biomolekülen zu erhalten und ihren Nutzen in komplexen biologischen Systemen zu demonstrieren (Marble et al., 2024).
- Novel multi-component crystals of berberine with improved pharmaceutical properties: Diese Studie unterstreicht die Verwendung von L(+)-Weinsäure bei der Entwicklung neuartiger Mehrkomponentenkristalle, was potenziell zu Pharmazeutika mit verbesserter Wirksamkeit und Stabilität führen kann (Zhang et al., 2023).
- Deep Eutectic Solvent (DES)-Mediated One-Pot Multicomponent Green Approach for Naphthalimide-Centered Acridine-1,8-dione Derivatives and Their Photophysical Properties: Forschungsergebnisse zeigen die Synthese komplexer organischer Verbindungen unter Verwendung von L(+)-Weinsäure als Komponente eines starken eutektischen Lösungsmittels und unterstreichen so ihre Rolle in der grünen Chemie (Rather et al., 2022).
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): 99,5–101,0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 50 ppm
Spezifische Drehung [α²0/D (20 %; Wasser berechnet auf getrocknete Substanz): 12,0–12,8 °
Chlorid (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 50 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 5 ppm
Gesamtschwefel (als SO₄): ≤ 20 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
Pb (Blei): ≤ 5 ppm
Oxalat (C₂O₄): entspricht
Oxalsäure: ≤ 350 ppm
Sulfatasche: ≤ 100 ppm
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,2 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.5-101.0% dry basis (alkalimetric) | assay 99.7-100.5% dry basis (acidimetric) | assay 99.7-100.5% dry basis (acidimetric) | assay 99.5-101.0% (calc. to the dried substance) |
| agency reag. ISO, suitable for EPA 200.7, reag. Ph. Eur., suitable for EPA 200.8 | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO |
| Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
| form solid | form coarse powder, crystalline | form powder | form powder or crystals |
| solubility water: 1390 g/L at 20 °C | solubility water: 1390 g/L at 20 °C | solubility 1390 g/L | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L(+)-Weinsäure
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1008040250 | 04022536010373 |
| 1008041000 | 04022536010380 |
| 1008045000 | 04022536010403 |
| 1008049050 | 04022536010410 |