Fortfahren mit
33801
L-(+)-Tartarsäure
99.5-101.0% (calc. to the dried substance), powder or crystals, puriss. p.a., reag. ISO
Synonym(e):
(2R,3R)-(+)-Weinsäure, L-Threarsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-766-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725147
Assay:
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Form:
powder or crystals
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-(+)-Tartarsäure, puriss. p.a., reag. ISO, 99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Quality Level
agency
Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
vapor density
5.18 (vs air)
grade
puriss. p.a.
assay
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +12.0 to +12.8°, c = 20% in H2O
autoignition temp.
797 °F
impurities
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 105 °C
mp
170-172 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
General description
L-(+)-Weinsäure ist eine organische Säure, die natürlich in Weintrauben und Wein vorkommt. Sie wird häufig als Aromastoff und Antioxidans für verschiedene Getränke (Traubensaft und Wein) eingesetzt. Sie kann aus L-Ascorbinsäure (AA, Vitamin C) synthetisiert werden.[1] Sie bildet verschiedene Wasserstoff-L-Tartrate (Salze), die in kristallographischen Untersuchung von hoher Bedeutung sind. Deren Quantifizierung in Traubensaft wurde mittels HPLC-Chromatogrammen durchgeführt.
Application
L-(+)-Weinsäure kann als Startreagenz bei der Synthese der enantiomeren Formen von Pyrrolidin-Isochinolin-Derivaten verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
41447W304409T1807
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
assay
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
assay
-
assay
≥99.7%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
agency
Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
agency
-
agency
meets purity specifications of JECFA
agency
-
form
powder or crystals
form
-
form
crystalline powder
form
powder or crystals
mp
170-172 °C (lit.)
mp
170-172 °C (lit.)
mp
170-172 °C (lit.)
mp
170-172 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Tartarsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Organic salts of L-tartaric acid: materials for second harmonic generation with a crystal structure governed by an anionic hydrogen-bonded network.
Aakeroy CB, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 7, 553-555 (1992)
Asymmetric synthesis of both enantiomers of pyrrolidinoisoquinoline derivatives from L-malic acid and L-tartaric acid.
Lee YS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(22), 7149-7152 (1955)
Organic acid profile of Turkish white grapes and grape juices.
Soyer Y, et al.
J. Food Compos. Anal., 16(5), 629-636 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33801-1KG-R04061835562800
33801-250G-R04061826744109