Fortfahren mit
1.00802
L(+)-Weinsäure
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, E 334
Synonym(e):
L(+)-Weinsäure, 2,3-Dihydroxybernsteinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 313,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 994,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.09
UNSPSC Code:
12352106
E Number:
E334
EC Index Number:
201-766-0
MDL number:
€ 313,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<5 Pa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
form
coarse powder, crystalline
autoignition temp.
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
transition temp
flash point 210 °C
solubility
water: 1390 g/L at 20 °C
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.0200%, Ca:, passes test, Hg: ≤0.0001%, Pb: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Weinsäure ist ein häufig verwendeter Inhaltsstoff in sowohl Lebensmitteln als auch Pharmazeutika. In pharmazeutischen Anwendungen wird Weinsäure hauptsächlich als ein pH-Modifikator eingesetzt sowie für die Herstellung von Brauseformulierungen.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
41447275061643340
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF
agency
-
agency
-
agency
-
form
coarse powder, crystalline
form
-
form
powder
form
crystalline
assay
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
assay
-
assay
99.7-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
-
solubility
water: 1390 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
water: soluble 150 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 150 g/L at 25 °C
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L(+)-Weinsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100802902404054839520853
100802902904022536938035
100669100004065270903310
100802500004022536010311
100802905104065267046648