Fortfahren mit
1.00427
Chromocult® Listeria Agar (Basis) nach OTTAVIANI und AGOSTI
ISO 11290, For the isolation and differentiation of Listeria monocytogenes and other Listeria sp.
Synonym(e):
Listeria-Selektivagar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 433,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
€ 433,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
APHA, ISO 11290
reg. compliance
FDA (BAM)
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
ChromoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 70 g/L in H2O)
solubility
70 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with ChromoCult® Listeria Agar Selective-Supplement (1.00432), ChromoCult® Listeria Agar Enrichment-Supplement (1.00439)
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria spp.
General description
Listeria Agar nach OTTAVIANI und AGOSTI enthält die chromogene Verbindung 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-glucopyranosid, die ein Substrat für den Nachweis von β-Glucosidase ist. Dieses Enzym ist normalerweise in allen Listerien enthalten, die als blaugrün gefärbte Kolonien auf dem Medium erscheinen. Die Differenzierung von Listeria monocytogenes von nicht pathogenen Listeria sp. wird durch die Produktion einer Phosphatidylinositol-spezifischen Phospholipase C (PI-PLC) erreicht. Listeria monocytogenes hydrolysiert das spezifische gereinigte Substrat, das dem Medium zugesetzt wird, und erzeugt einen undurchsichtigen Lichthof um die Kolonien. Auch die meisten Listeria ivanovii erzeugen nach 48 Stunden Inkubation einen undurchsichtigen Lichthof um die Kolonien. Die Inhibitoren im Medium reduzieren das Wachstum der meisten begleitenden grampositiven und gramnegativen Erreger sowie von Hefen und Pilzen. Agar ist das Verfestigungsmittel, während Lithiumchlorid, Nalidixinsäure und Cycloheximid für Selektivität sorgen.
Application
Chromocult® Listeria Agar (Basis) dient zur Isolierung und Differenzierung von Listeria monocytogenes und anderen Listeria sp. aus Lebens- und Futtermitteln, Umweltproben im Bereich der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung und anderen Materialien.
Analysis Note
Aussehen (Farbe): gelblich
Aussehen (Klarheit): leicht opaleszierend bis opaleszierend
pH-Wert (25 °C): 7,0 - 7,4
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
Koloniezahl (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
Wiederfindung auf Testmedium (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≥ 50 %
Kolonien (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): blaugrün mit getrübtem Hof
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)):
Koloniezahl (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)):
Wiederfindung auf Testmedium (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≥ 50 %
Kolonien (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): blaugrün mit getrübtem Hof
Wachstum (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): kein Limit
Kolonien (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): blaugrün mit getrübtem Hof
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): vollständige Hemmung
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): vollständige Hemmung
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): vollständige Hemmung
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): vollständige Hemmung
Inkubation: 44 ± 4 Stunden bei 37 ± 1 °C
Referenzmedien: Tryptisches Soja-Agar
Eine Wiederfindung von 50 % entspricht einem Produktivitätswert von 0,5.
Die angegebenen Koloniezahlen ergeben sich aus der Summe einer Dreifach-Bestimmung.
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.004391.004321.07004
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
granular
suitability
Listeria spp.
suitability
selective for Listeria spp. (Agar)
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp. (spp.)
agency
APHA, ISO 11290
agency
APHA, ISO 11133, ISO 11290-1, ISO 11290-2
agency
ISO 11290
agency
ISO 11290
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Artikel
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Verwandter Inhalt
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100427050004027269999414
Questions
  1. I would like to know if the plates in question analyze total coliforms and Escherichia coli?
    1 answer
    1. This reference 100427 corresponds to dehydrated medium to be prepared and pour into plates (not ready-to-use plates).
      This medium is designed for the isolation and differentiation of Listeria monocytogenes and other Listeria spp. from food and animal feed, environmental samples in the area of food production and food handling and other materials.
      This culture medium complies with the specifications given by EN ISO 11290, FDA-BAM and APHA.
      The strains used in quality control are: Listeria monocytogenes (productivity - recovery should be >50% - blue/green colonies with halo), Listeria inocua and Escherichia coli (selectivity - you should have a total inhibition of the growth), Enterococcus faecalis (specificity - blue/green colonies without halo).