Merck
1.07004
GranuCult® Oxford-Agar (Basis)
GranuCult® prime, according to FDA (BAM), ISO 11290, granular, for Listeria spp., pkg of 500 g
Synonym(e):
Listerien-selektives Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
ISO 11290
Ph:
6.9-7.1 (35 °C, 58.5 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Listeria spp. (spp.)
Application(s):
food and beverages
microbiology
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
ISO 11290
Quality Segment
reg. compliance
according to FDA (BAM)
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.1 (35 °C, 58.5 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
58.5 g/L
bulk density
810 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with Oxford Listeria Selective Supplement (1.07006)
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria spp. (spp.)
General description
Die GranuCult® Oxford-Agar (Basis)-Formulierung basiert auf Columbia-Agar mit der Zugabe von Lithiumchlorid, Acriflavin, Colistinsulfat, Cefotetan, Cycloheximid und Fosfomycin. Diese Inhaltsstoffe unterdrücken das Wachstum der üblichen Bakterien (z. B. gramnegative Bakterien und ein Großteil der grampositiven Bakterien). Lithiumchlorid ist einer der Inhaltsstoffe von Oxford-Agar-Basis, während die anderen Substanzen aus der Oxford-Listeria-Selektivergänzung (1.07006) gewonnen werden. Listeria monocytogenes hydrolysiert Aesculin zu Aesculetin und bildet mit Eisen(III)-Ionen einen schwarzen Komplex, wodurch braun-grüne Kolonien mit einem schwarzen Hof gebildet werden.
Application
GranuCult® Oxford-Agar (Basis) ist ein Selektiv-Agar für die Isolation und den Nachweis von Listeria monocytogenes in Milch und Milchprodukten sowie anderen Lebensmittelprodukten.
Analysis Note
Basengeprüft mit Oxford-Listeria-selektiver Ergänzung, Artikel-Nr. 1.07006
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): blau-braun bis grün-braun
pH-Wert (25 °C): 6,8–7,2
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)):
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)):
Keimzahl (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)):
Keimzahl (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
Keimzahl (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)):
Rückgewinnung auf Testmedium (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≥ 50
Rückgewinnung auf Testmedium (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≥ 50
Rückgewinnung auf Testmedium (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): ≥ 50
Wachstum Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): vollständige Hemmung
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): vollständige Hemmung
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): teilweise Hemmung
Wachstum (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): teilweise Hemmung
Schwarze Zone (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): schwarze Zone
Schwarze Zone (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): schwarze Zone
Schwarze Zone (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): schwarze Zone
Inkubation: bis zu 48 Stunden bei 35±1 °C, aerob
Eine Rückgewinnung von 50 % entspricht einem Produktivitätswert von 0,5.
Die angegebenen Keimzahlen ergeben sich aus der Summe einer Dreifachbestimmung.
Referenzmedium: CASO-Agar
Other Notes
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Artikel
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Mikrobielle Nährmedien sind sowohl in Pulverform als auch in Granulatform erhältlich. In diesem Artikel werden die Eigenschaften der einzelnen Nährmedienformate hinsichtlich Sicherheit, Handhabung und Komfort verglichen.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107004050004022536086118