Wichtige Dokumente
1.00432
Millipore
ChromoCult®-Listeria-Agar, Selektivergänzung
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for the preparation of ChromoCult® Listeria agar (base)
Synonym(e):
Listeria-Selektivergänzung
Größe auswählen
10 VIAL
€ 260,00
€ 260,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 VIAL
€ 260,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
€ 260,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Agentur
ISO 11290
Qualitätsniveau
Beschreibung
ChromoCult™ Listeria agar (base) acc. OTTAVIANI and AGOSTI (1.00427)
Form
lyophilized powder
Zusammensetzung
Amphotericin B, 5 mg per vial
Ceftazidime, 10 mg per vial
Nalidixic acid sodium salt, 10 mg per vial
Polymyxin B sulphate, 38350 (U per vial)
Verpackung
pkg of 10 vials
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.2 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Listeria spp.
Allgemeine Beschreibung
ChromoCult® Listeria-Agar-Selektivergänzung enthält ein Gemisch aus vier Antibiotika in lyophilisierter Form. Sie hemmt das Wachstum der begleitenden Bakterien durch die selektive Anreicherung von Listeria spp. nahezu vollständig. Amphotericin B verringert das Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen. Polymyxin B hemmt das Wachstum von gramnegativen Bakterien. Während Nalidixinsäurenatriumsalz hauptsächlich das Wachstum von gramnegativen Bakterien hemmt, hemmt es auch einige grampositive Bakterien. Ceftazidim hat eine breite Aktivität sowohl gegen gramnegative als auch grampositive Bakterien.
Anwendung
FRASER Listeria-Selektivergänzung ist ein Additiv für die Herstellung von ChromoCult® Listeria-Agar (Basis) für das selektive Wachstum von Listeria spp.
Verlinkung
Ersetzt: 1.00432.0017
Hinweis zur Analyse
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium
– Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
10 – 100
– Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): 10 – 100
– Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): 10 – 100
Rückgewinnung auf Testmedium
– Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
≥ 70 %
– Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): ≥ 70 %
– Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70 %
Kolonien
– Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
blau-grün; nicht transparente Zone
– Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): blau-grün; nicht transparente Zone
– Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): blau-grün
Wachstum
– Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
kein Wachstum
– Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): kein Wachstum
– Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): kein Wachstum
– Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): kein Wachstum
Inkubation: Listeria 24 – 48 Std. 37 °C aerob; andere Stämme mindestens 48 Std.
Rechtliche Hinweise
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS