Fortfahren mit
1.00439
ChromoCult® Listeria Agar Anreicherungs-Supplement
ChromoCult®, selective for Listeria spp.
Synonym(e):
Listeria-Anreicherungsergänzung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 249,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
€ 249,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
APHA, ISO 11133, ISO 11290-1, ISO 11290-2
form
lyophilized powder
manufacturer/tradename
ChromoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6 (20 °C in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
for use with ChromoCult® Listeria agar (base) acc. OTTAVIANI and AGOSTI (1.00427)
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Listeria spp. (Agar)
General description
Das Chromocult® Listeria Agar Anreicherungs-Supplement ist eine homogene, sterile Suspension aus L-α-Phosphatidylinositol in destilliertem Wasser. Die Differenzierung von Listeria monocytogenes von nicht-pathogenen Listeria sp. wird durch die Produktion einer Phosphatidylinositol-spezifischen Phospholipase C (PI-PLC) erreicht. Listeria monocytogenes hydrolysiert das spezifische gereinigte Substrat, das dem Medium zugesetzt wird, und erzeugt einen undurchsichtigen Lichthof um die Kolonien.
Application
Das Chromocult® Listeria Agar Anreicherungs-Supplement dient als Zusatz für die Herstellung von Chromocult® Listeria-Selektiv-Agar zum Nachweis und zur Auszählung von Listeria monocytogenes und Listeria sp. in einer Vielzahl von Lebensmitteln.
Analysis Note
Wachstumsprüfung nach ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
10–100
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): 10–100
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): 10–100
Rückgewinnung auf Testmedium
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): ≥ 70 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70 %
Kolonien
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
blaugrün; nichttransparente Zone
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): blaugrün; nichttransparente Zone
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): blaugrün
Wachstum
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
kein Wachstum
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): kein Wachstum
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): kein Wachstum
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): kein Wachstum
Inkubation: Listeria 24–48 Std. 37°C aerob; andere Stämme mindestens 48 Std.
Other Notes
Ersetzt: 1004390017
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.004271.004321.11781
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
selective for Listeria spp. (Agar)
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
form
lyophilized powder
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
lyophilized powder
form
solid
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pH
6.6 (20 °C in H2O)
pH
7.0-7.4 (25 °C, 70 g/L in H2O)
pH
6.2 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
pH
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Artikel
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100439001004027269985523