Fortfahren mit
1.00221
Sodium hydroxide solution
10 M, SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352305
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L, SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE
Quality Segment
form
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Sodium hydroxide solution 10 mol/L CIP is suitable for cleaning in place use in pharmaceutical processes.
Analysis Note
Assay (acidimetric,NaOH)
9.8 - 10.2 mol/l29.5 - 30.7 %Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 0.5 %Chloride (Cl)≤ 0.006 %Phosphate (PO₄)≤ 0.0005 %Silicate (SiO₂)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.003 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Al (Aluminium)≤ 0.001 %Fe (Iron)≤ 0.001 %
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.040021.725771.03967
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
solid
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
histology
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5-3.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.97 g/cm3
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
821101002504022536473857
T7394-25G04061837372780
821101000504022536473840
T7394-5G04061837372797
100221995004027269206550
100221902504027269219086