Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 288,00 |
25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 360,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
form
solid
potency
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5-3.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
300 °C (Elimination of water of crystallisation)
density
2.97 g/cm3
bulk density
850 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Fe+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI key
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| application(s) pharma/biopharma processes | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) pharma/biopharma processes |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency - | agency - | agency BP, Ph. Eur., USP |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 500 |
| mp 300 °C (Elimination of water of crystallisation) | mp - | mp - | mp 600 °C (decomposition) |
| potency 319 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency >2000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency 4280 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(II) sulfate hydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.