1.72577
Natriumhydrogencarbonat
for table water, FCC, E 500
Synonym(e):
Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Natron
About This Item
Empfohlene Produkte
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Qualitätsniveau
Form
powder
pH-Wert
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp (Schmelzpunkt)
270 °C (decomposition)
Löslichkeit
96 g/L
Dichte
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable