Fortfahren mit
07-352
Anti-Acetyl-Histon-H3-(Lys9)-Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
Application:
ChIP, WB, multiplexing
Citations:
513
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
17 kDa
Immunogen
Epitop: A.S. 4-14
Ovalbumin-konjugiertes synthetisches Peptid (KQTARAcKSTGGK-C) , das den Aminosäuren 4–14 von Hefe-Histon H3 entspricht, das an Lysin 9 acetyliert ist und für Konjugationszwecke ein zusätzliches C-terminales Cystein aufweist.
Application
Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP):
Ein unabhängiges Labor zeigte, dass dieser Antikörper Chromatin bevorzugt aus Wildtyp-Hefe immunpräzipitiert und nicht aus einem Hefestamm mit einer Lysin-Substitution an Alanin an Rest 9.
Beadlyte Histon-Peptid-Spezifitätsassay:
Eine 1:1.000–1:5.000-Verdünnung dieser Charge wurde mit Histon H3-Peptiden inkubiert, die verschiedene Modifikationen enthalten und an Luminex-Mikrosphären konjugiert sind. Es wurde keine Kreuzreaktivität mit Peptiden festgestellt, die Acetyl-Lysin 14 oder Acetyl-Lysin 27 enthalten.
Der Anti-Acetyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen für den Nachweis von Acetyl-Histon-H3(Lys9), auch bekannt als H3K9Ac, Histon H3 (Acetyl K9), wurde publiziert und in ChIP, WB und Mplex validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität wird erwartet.
Erkennt Acetyl-Histon H3 (Lys9), Molekülmasse 17 kDa. Ein zusätzliches unbekanntes Protein wurde bei Molekülmasse 23 kDa nachgewiesen.
Physical form
Antiserum mit 0,35 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Mit TSA behandelte HeLa- und NIH/3T3-Zellen, Osteosarkomgewebe.
Regelmäßig mittels Western Blot an Säureextrakten von mit Natriumbutyrat behandelten HeLa-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:5000-1:10000-Verdünnung dieser Charge wies Acetyl-Histon H3 (Lys9) in Säureextrakten von mit Natriumbutyrat behandelten HeLa-Zellen (Katalognr. 17-305) nach.
Other Notes
Ersetzt: 04-1003
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06-942ABE1807-450
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
chicken, human, mouse
species reactivity
chicken, mouse, human
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Genome-wide profiling of histone H3 lysine 9 acetylation and dimethylation in Arabidopsis reveals correlation between multiple histone marks and gene expression.
Zhou J, Wang X, He K, Charron JB, Elling AA, Deng XW
Plant Molecular Biology null
The transcription factor snail mediates epithelial to mesenchymal transitions by repression of estrogen receptor-alpha.
Dhasarathy, A; Kajita, M; Wade, PA
Molecular Endocrinology null
Genome-wide analysis of abnormal H3K9 acetylation in cloned mice.
Suzuki, T; Kondo, S; Wakayama, T; Cizdziel, PE; Hayashizaki, Y
Testing null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-35204053252736070