Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 663,00 |
Über diesen Artikel
€ 663,00
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys9)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Immunogen
Application
Dot Blot: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Acetyl-Histon H3 (Lys9) in einem Absurance Histon H3-Antikörperspezifitäts-Array (Katalognr. 16-667) und einem Absurance Histon H2A-, H2B-, H4-Antikörperspezifizitäts-Array (Katalognr. 16-665) nach.
Durchflusszytometrie: 0,25 µg dieses Antikörpers aus einer repräsentativen Charge wies Acetyl-Histon-H3(Lys9) in 1x10E6 HEK293-Zellen nach.
Histone
Epigenetik und Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Eine 1:10.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Acetyl-Histon H3 (Lys9) in 10 µg mit Natriumbutyrat behandeltem HeLa-Zelllysat nach.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates | species reactivity chicken, human, mouse | species reactivity chicken, mouse, human |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Acetyl-Histon-H3-(Lys9)-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 12-358 | 04053252477591 |