Merck
ABE18
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys9)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3K4ac
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
chicken, human, mouse
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys9)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Allgemeine Beschreibung
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosome und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Anhänge von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin. Die Acetylierung von Histon H3 findet unter dem Einfluss der Enzymfamilie der Histon-Acetyltransferasen (HAT) an verschiedenen Lysin-Positionen am Histonende statt. Es wird angenommen, dass die Acetylierung an Lysin 9 eine Rolle bei der Histonablagerung und dem Chromatinaufbau spielt.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Histon H3, wenn es an Lys9 acetyliert ist.
Eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies ist zu erwarten.
Immunogen
Epitop: Acetyliertes Lys9
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem an Lys9 acetylierten menschlichen Histon H3 entspricht.
Anwendung
Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys9) Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Histon H3, das an Lysin 9 acetyliert ist. Dieser gereinigte Antikörper, der auch als Anti-H4K9ac bekannt ist, hat eine im Dot-Blot (DB) nachgewiesene Spezifität und wurde in WB, DB, ChIP, Mplex validiert.
Chromatin-Immunpräzipitationsanalyse (ChIP):
Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers immunpräzipitierte Chromatin von Histon H3, das an Lys9 acetyliert ist.
ChIP-Sequenzierung:
Die Chromatin-Immunpräzipitation wurde mit dem Magna ChIP HiSens-Kit (Best.-Nr. 17-10460), 2 μg einer repräsentativen Charge des Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys9)-Antikörpers (ABE18), 20 μL Protein A/G-Beads und 1e6 quervernetztem HeLa-Zellchromatin durchgeführt, gefolgt von einer DNA-Reinigung mit Magnetbeads. Aus Input- und ChIP-DNA-Proben wurden unter Verwendung von Standardprotokollen mit barcodierten Illumina-Adaptern Bibliotheken erstellt und auf dem Illumina HiSeq-Instrument analysiert. Mehr als dreizehn Millionen Reads aus FastQ-Dateien wurden mit Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) gemappt, nachdem TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/) Tags entfernt hatte. Die Peaks wurden mit MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/) identifiziert, wobei die Peaks und Reads als benutzerdefinierter Track im UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) aus BigWig- und BED-Dateien visualisiert wurden.
Dot-Blot-Analyse:
Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wies Histon H3 in modifizierten und nicht modifizierten Peptiden von acetyliertem und nicht-acetyliertem Histon H3 Lys9 nach.
Luminex-Analyse:
Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers erkannte spezifisch acetyliertes Histon H3 auf Lys9 mit dem Luminex-Assay.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in unbehandeltem und behandeltem HeLa-Säureextrakt.
Western-Blot-Analyse: 0,05 µg/ml dieses Antikörpers wies Histon H3 auf 10 µg unbehandeltem und behandeltem HeLa-Säureextrakt mit Natriumbutyrat.
Zielbeschreibung
~17 kDa beobachtet
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Natriumbutyrat unbehandelt und behandelt HeLa-Säureextrakt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isaac K Sundar et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 311(6), L1245-L1258 (2016-10-30)
Chromatin-modifying enzymes mediate DNA methylation and histone modifications on recruitment to specific target gene loci in response to various stimuli. The key enzymes that regulate chromatin accessibility for maintenance of modifications in DNA and histones, and for modulation of gene
Simone Roeh et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 8(4), 370-380 (2017-04-28)
Different types of sequencing biases have been described and subsequently improved for a variety of sequencing systems, mostly focusing on the widely used Illumina systems. Similar studies are missing for the SOLiD 5500xl system, a sequencer which produced many data
Linyuan Peng et al.
Nucleic acids research, 48(9), 4992-5005 (2020-04-03)
SIRT6 deacetylase activity improves stress resistance via gene silencing and genome maintenance. Here, we reveal a deacetylase-independent function of SIRT6, which promotes anti-apoptotic gene expression via the transcription factor GATA4. SIRT6 recruits TIP60 acetyltransferase to acetylate GATA4 at K328/330, thus
Rayna Rosati et al.
Molecular pharmacology, 90(3), 225-237 (2016-07-07)
Histone deacetylase inhibitors (HDACIs) can disrupt the viability of prostate cancer (PCa) cells through modulation of the cytosolic androgen receptor (AR) chaperone protein heat shock protein 90 (HSP90). However, toxicities associated with their pleiotropic effects could contribute to the ineffectiveness
Zhongyang Lin et al.
Nucleic acids research, 49(16), 9154-9173 (2021-04-20)
Foreign DNA microinjected into the Caenorhabditis elegans syncytial gonad forms episomal extra-chromosomal arrays, or artificial chromosomes (ACs), in embryos. Short, linear DNA fragments injected concatemerize into high molecular weight (HMW) DNA arrays that are visible as punctate DAPI-stained foci in