Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 545,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys9)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Immunogen
Application
Histone
Epigenetik & Zellkernfunktion
Die Spezifizität wurde durch die Fähigkeit von 10 μmol/l des immunisierenden Peptids, den Nachweis von Histon H3 in einem Immunblot von HeLa-Säureextrakten zu beseitigen (Abbildung B, Bahn 2), bestätigt. Bei einer Vorinkubation mit 10 μmol/l modifizierten Peptiden mit Di- oder Trimethyl-Lysin 9 oder Di- oder Trimethyl-Lysin 27 wurde keine Signalreduktion festgestellt. Nach einer Vorinkubation mit 10 μmol/l modifiziertem Peptid mit Monomethyl-Lysin 27 wurde eine Signalreduktion festgestellt (Abbildung B, Bahn 5, Seite 2).
Immunzytochemie & Dot Blot: Von einem unabhängigen Labor berichtet1-4.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
HeLa-Zellextrakt
Western-Blot-Analyse:
0,1–0,2 μg/ml dieser Charge wies monomethyliertes Histon H3 in säureextrahierten Proteinen von HeLa-Zellen nach, wies aber kein nichtmethyliertes rekombinantes Histon H3 (Katalognr. 14-411) nach.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity chicken, mouse, human | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human, vertebrates | species reactivity human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| technique(s) dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable | technique(s) dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."