Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 70,10 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41104900
Material:
borosilicate glass
Disc diam.:
47 mm
Filter diam.:
47 mm
Manufacturer/tradename:
Synthware F100001
€ 70,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
borosilicate glass
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F100001
disc diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
capacity
300 mL capacity
General description
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| filter diam. 47 mm | filter diam. - | filter diam. - | filter diam. - |
| capacity 300 mL capacity | capacity - | capacity 1000 mL | capacity - |
| material borosilicate glass | material - | material - | material - |
| disc diam. 47 mm | disc diam. - | disc diam. - | disc diam. - |
| manufacturer/tradename Synthware F100001 | manufacturer/tradename Synthware F100003A | manufacturer/tradename Synthware F100004 | manufacturer/tradename Synthware F100002 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SYNF100001-1EA | 04061832186603 |