Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 124,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41104900
Filter capacity:
1000 mL
Packaging:
pkg of 1 ea
Manufacturer/tradename:
Synthware F100004
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F100004
filter capacity
1000 mL
capacity
1000 mL
application(s)
filtration
General description
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 1000 mL | description - | description - | description - |
| filter capacity 1000 mL | filter capacity - | filter capacity - | filter capacity - |
| manufacturer/tradename Synthware F100004 | manufacturer/tradename Synthware F100002 | manufacturer/tradename Synthware F100003A | manufacturer/tradename Synthware F100001 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| capacity 1000 mL | capacity - | capacity - | capacity 300 mL capacity |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?