zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41100000
Packaging:
pkg of 1 ea
Manufacturer/tradename:
Synthware F100002
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F100002
General description
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Disclaimer
SYNF100002 Clamp only (rest of apparatus sold separately)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?