Fortfahren mit
SYNC159190
Synthware West condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 190 mm
Synonym(e):
Synthware C159190, glass West condenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 81,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C159190
jacket L
190 mm
General description
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC150190SYNC151110SYNC151190
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
manufacturer/tradename
Synthware C159190
manufacturer/tradename
Synthware C150190
manufacturer/tradename
Synthware C151110
manufacturer/tradename
Synthware C151190
jacket L
190 mm
jacket L
190 mm
jacket L
110 mm
jacket L
190 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNC159190-1EA04061832190341