Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 97,10 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 97,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C151190
jacket L
190 mm
General description
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Synthware C151190 | manufacturer/tradename Synthware C150190 | manufacturer/tradename Synthware C151110 | manufacturer/tradename Synthware C151200 |
| jacket L 190 mm | jacket L 190 mm | jacket L 110 mm | jacket L 200 mm |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ West condenser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?