Fortfahren mit
SYNC150190
Synthware West condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 190 mm
Synonym(e):
Synthware C150190, glass West condenser
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 76,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C150190
jacket L
190 mm
General description
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC151110SYNC151190SYNC151200
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
manufacturer/tradename
Synthware C150190
manufacturer/tradename
Synthware C151110
manufacturer/tradename
Synthware C151190
manufacturer/tradename
Synthware C151200
jacket L
190 mm
jacket L
110 mm
jacket L
190 mm
jacket L
200 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware West condenser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)