Fortfahren mit
1430735
USP
Methylnaltrexon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(17RS)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinaniumbromid, N-Methylnaltrexon, MNTX, Methylnaltrexon, Mrz-2663, Naltrexon-Methobromid, Quartäres Ammoniumderivat von Naltrexon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.810,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26NO4 · Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.34
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 1.810,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
methylnaltrexone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[Br-].C[N@+]1(CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35)CC6CC6
InChI
1S/C21H25NO4.BrH/c1-22(11-12-2-3-12)9-8-20-17-13-4-5-14(23)18(17)26-19(20)15(24)6-7-21(20,25)16(22)10-13;/h4-5,12,16,19,25H,2-3,6-11H2,1H3;1H/t16-,19+,20+,21-,22?;/m1./s1
InChI key
IFGIYSGOEZJNBE-KNLJMPJLSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (MSDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Der USP-Referenzstandard Methylnaltrexonbromid ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen ist, wie in den USP-Handbüchern spezifiziert.
Biochem/physiol Actions
Methylnaltrexonbromid ist ein narkotischer Antagonist.
Methylnaltrexonbromid ist ein narkotischer Antagonist. Es ist ein peripher wirkender μ-Opioidrezeptor-Antagonist, der die Blut-Hirn-Schranke nicht überqueren kann. Es reversiert viele Nebenwirkungen von Opioiden, ohne die Schmerzlinderung zu beeinflussen.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0277PHR87751421009
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131)
API family
methylnaltrexone
API family
-
API family
methylnaltrexone, naltrexone
API family
methscopolamine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylnaltrexon
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2 Oral
target_organs
Gastrointestinal tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1430735-100MG04061833020258