Fortfahren mit
1409003
USP
Methenamin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Hexamethylentetramin, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decan, Hexamin, Methenamin, Urotropin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2018
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API family
methenamine
autoignition temp.
770 °F
manufacturer/tradename
USP
mp
280 °C (subl.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Methenamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y000075433233398160
Methenamin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1409003
Methenamin
Methenamin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000754
Methenamin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
ACS reagent
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
API family
methenamine
API family
methenamine
API family
-
API family
-
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methenamin
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
100-97-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)