Merck
Y0000754
Methenamin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Hexamethylentetramin, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decan, Hexamin, Methenamin, Urotropin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.19
Beilstein:
2018
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
methenamine
Selbstzündungstemp.
770 °F
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (subl.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChIKey
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Methenamine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
482.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
250 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adriana Luk et al.
The Malaysian journal of pathology, 36(2), 71-81 (2014-09-10)
The incidence of infective endocarditis is 1.5-4.95 cases per 100,000 individuals per year, with a mortality of 14-46% 1-year post infection. The management and decision to operate on selected patients remains controversial. Our study reviews cases of native and prosthetic
P Restani et al.
Food additives and contaminants, 9(5), 597-605 (1992-09-01)
Formaldehyde (FA) and hexamethylenetetramine (HMT) are used in cheese production to control gas-forming clostridia; FA also occurs naturally in some foods at levels of 1-20 mg/kg. The toxicology of FA and HMT are briefly discussed together with their reaction in
R Gleckman et al.
American journal of hospital pharmacy, 36(11), 1509-1512 (1979-11-01)
The mechanism of action, spectrum of antimicrobial activity, pharmacokinetics, adverse effects, therapeutic use, and dosage of methenamine hippurate and methenamine mandelate are reviewed. The antimicrobial activity of methenamine depends on its conversion in the urine to formaldehyde. Formaldehyde's spectrum of
Jenny Bergman et al.
BMC geriatrics, 11, 69-69 (2011-11-02)
Urinary tract infections (UTIs, including upper and lower symptomatic) are the most common infections in nursing homes and prevention may reduce patient suffering, antibiotic use and resistance. The spectre of agents used in preventing UTIs in nursing homes is scarcely
Mehdi Taghdiri et al.
Journal of hazardous materials, 246-247, 206-212 (2013-01-15)
The industrial wastewater produced by hexamine plants is considered as a major environmental polluting factor due to resistance to biodegradation. So the treatment of such wastewater is required. In this work, the removal of hexamine from wastewater and its degradation