Fortfahren mit
33233
Hexamethylentetramin
≥99.5% (calc. to the dried substance), solid, puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Synonym(e):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decan, Hexamin, Methenamin, Urotropin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,70
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,50
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-905-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2018
Assay:
≥99.5% (calc. to the dried substance)
Form:
solid
€ 45,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hexamethylentetramin, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.5% (calc. to the dried substance)
Quality Level
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (calc. to the dried substance)
form
solid
autoignition temp.
770 °F
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.01% ammonium (NH4)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
pH
8.5-9.5 (20 °C, 10%)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexamethylenetetramine is a hexamine. It participates in Duff reaction for the synthesis of o-hydroxybenzaldehyde derivatives.
Application
Hexamethylenetetramine may be used as reagent in the synthesis of 3 and 5-aldehydo salicylic acid, and 2-hydroxy naphthaldehyde, via reaction with salicylic acid and β-naphthol respectively, followed by the treatment with HCl (hydrolysis). It may be used for the synthesis of phenolic aldehydes. It may be used as formylating reagent for the synthesis of various aldehydes.
It has been used for the preparation of ceria nanoparticles, via precipitation method.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
398160H11300797979
assay
≥99.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99.0%
assay
99%
assay
≥99.0%
solubility
H2O: soluble
solubility
water: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylentetramin
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
100-97-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
96. A new general method for the preparation of o-hydroxyaldehydes from phenols and hexamethylenetetramine.
Duff JC.
Journal of the Chemical Society, 547-550 (1941)
Formylation of aromatic compounds with hexamethylenetetramine and trifluoroacetic acid.
Smith WE.
The Journal of Organic Chemistry, 37(24), 3972-3973 (1972)
Degradation mitigation in polymer electrolyte membranes using cerium oxide as a regenerative free-radical scavenger.
Trogadas P, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 11(7), B113-B116 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33233-1KG-R04061834411789
33233-500G-R04061826736685
33233-100G-R04061826736678