Fortfahren mit
1374281
USP
Magnesiumoxid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Magnesiumoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MgO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.30
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
API family
magnesium oxide
packaging
pkg of 500 mg
manufacturer/tradename
USP
mp
2852 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
SMILES string
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Magnesium Oxide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Magnesium Oxide Capsules
  • Magnesium Oxide Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.058671.05862243388
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
packaging
pkg of 500 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
mp
2852 °C (lit.)
mp
2800 °C
mp
2800 °C
mp
2852 °C (lit.)
API family
magnesium oxide
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumoxid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1374281-500MG04065265032605