Fortfahren mit
1.05867
Magnesiumoxid
heavy, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP
Synonym(e):
Magnesiumoxid, Magnesia usta
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
MgO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.30
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-171-9
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
BP, ChP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp
2800 °C
density
3.58 g/cm3 at 25 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Magnesiumoxid ist ein häufig verwendeter Inhaltsstoff in pharmazeutischen Anwendungen. Es wird hauptsächlich in festen oralen Darreichungsformen eingesetzt, in der Regel als pH-Einstellmittel. Weitere Anwendungen sind die Anwendung als Mineralstoffergänzung oder Antazidum.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.05862137428163107
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur., ChP, USP
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
tested according to Ph. Eur.
form
solid
form
solid
form
-
form
-
density
3.58 g/cm3 at 25 °C
density
3.58 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
mp
2800 °C
mp
2800 °C
mp
2852 °C (lit.)
mp
2852 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumoxid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105867100004022536069272
105867902904022536946153