Fortfahren mit
1303501
USP
Halothan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan, Halothan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCH(Cl)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1736947
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
4.5 psi ( 20 °C)
API family
halothane
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
bp
50.2 °C (lit.)
density
1.872 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrClF3/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
InChI key
BCQZXOMGPXTTIC-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Halothane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biochem/physiol Actions
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan ist ein Inhalationsanästhetikum. In einer Wirkung, die als unabhängig von der Anästhesie erachtet wird, hemmt Halothan die Synthese von 5-Hydroxytryptamin in Hirngewebe, wahrscheinlich im Tryptophanhydroxylase-Schritt.
Inhalationsanästhetikum
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
156100816673591644319
Halothan United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1303501
Halothan
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
density
1.872 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
bp
50.2 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)