Fortfahren mit
1288805
USP
Genistin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxyisoflavon-7-glucosid, Genistein 7-glucosid, Genistein-7-O-β-D-glucopyranosid, Genistosid, NSC 5112
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
30 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.220,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
64479
€ 1.220,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
genistin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Genistin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Soy Isoflavones Capsules
  • Soy Isoflavones Tablets
  • Powdered Soy Isoflavones Extract
Biochem/physiol Actions
Selektiver Inhibitor von Säugetier-Terminal Desoxynucleotidyltransferase (TdT), mit keinen messbaren Effekt auf Säugetier- oder mikrobielle DNA-Polymerasen.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89200345836G0897
Genistin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1288805
Genistin
Genistin phyproof® Reference Substance
PHL89200
Genistin
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
API family
genistin
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Genistin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1288805-30MG04061833830987