Fortfahren mit
1288463
USP
Gemcitabin-Hydrochlorid -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2′-Desoxy-2′,2′-difluorcytidin; dFdC, Gemzar (Lilly), LY-188011, dFdC, dFdCyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 440,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11F2N3O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.66
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 440,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
gemcitabine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
InChI
1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
InChI key
OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, has been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
It is intended to be used as a USP reference standard in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard solutions in the assay and impurities analysis using LC-UV as described in the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
  • Gemcitabine Hydrochloride
  • Gemcitabine for Injection
Biochem/physiol Actions
Gemcitabin ist ein weit verbreiteter antineoplastischer Wirkstoff und Antimetabolit.
In Kliniken und Forschungslaboren ist Gemcitabin ein weit verbreiteter Antitumorwirkstoff. Es ist ein antineoplastischer Wirkstoff und Antimetabolit.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0000675G6423PHR2582
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
API family
gemcitabine
API family
gemcitabine
API family
-
API family
gemcitabine
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gemcitabine Hydrochloride
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(4), 2093-2093 (2021)
Gemcitabine for Injection
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(5), 2094-2094 (2021)
Minggen Hu et al.
Surgical endoscopy, 28(9), 2584-2591 (2014-04-08)
Laparoscopic distal splenopancreatectomy (DSP) is an effective and safe surgical modality for treating benign and borderline distal pancreatic tumors, but rarely for pancreatic cancer. This study aimed to examine the feasibility, effectiveness, and safety of laparoscopic versus laparotomic DSP in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1288463-200MG04061838725974