This product has not been tested in-house for this application, so a recommendation cannot be provided. Empirical testing based on a literature search may be necessary.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 86,60 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 327,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Gemcitabin-Hydrochlorid -hydrochlorid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
InChI
1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
InChI key
OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
Gene Information
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: ≥10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gemcitabin-Hydrochlorid -hydrochlorid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G6423-50MG | 04061833639191 |
| G6423-10MG | 04061833639184 |
-
welche maximalen Gemcitabinkonzentrationen werden für in-vitro-Modelle in PDAC-Zelllinien empfohlen? Die Angaben in der Literatur sind teilweise stark voneinander abweichend
1 answer-
Helpful?
-
-
Wie können Aliquotes (in NaCl) am besten gelagert werden? Wäre eine Lagerung bei -20°C bedenkenlos über einen längeren Zeitraum möglich?
1 answer-
This product can be stored in aliquots and frozen at -20°C. Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.