Fortfahren mit
1229409
USP
Drospirenon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
6β,7β:15β,16β -Dimethylen-3-oxo-17α-pregn-4-en-21,17-carbolacton, Dihydrospirorenon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H30O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.49
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
drospirenone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7
InChI
1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1
InChI key
METQSPRSQINEEU-HXCATZOESA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Drospirenone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Drospirenone and Ethinyl Estradiol Tablets
Biochem/physiol Actions
Drospirenon ist ein Progestin der vierten Generation mit antimineralcorticoider und antiandrogener Aktivität, sowie starker Progestagenaktivität. Zwei aktuelle Studien zeigen, dass Drospirenon das Risiko von venösen Thromboembolien, im Vergleich zu Levonorgestrel, verdoppeln soll, obwohl andere Studien wenig zusätzliches Risiko fanden.
Gestagen der vierten Generation, Kontrazeptivum
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001105Y0001718SML0147
Drospirenone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001105
Drospirenone
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
Gene Information
human ... NR3C2(4306), PGR(5241)
Gene Information
human ... NR3C2(4306), PGR(5241)
Gene Information
human ... NR3C2(4306), PGR(5241)
Gene Information
human ... NR3C2(4306), PGR(5241)
API family
drospirenone
API family
drospirenone
API family
drospirenone
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Drospirenon
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1229409-200MG04061838721884