Fortfahren mit
Y0001718
Drospirenon für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Drospirenon, 6β,7β:15β,16β -Dimethylen-3-oxo-17α-pregn-4-en-21,17-carbolacton, Dihydrospirorenon
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H30O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.49
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
drospirenone
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7
InChI
1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1
InChI key
METQSPRSQINEEU-HXCATZOESA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Drospirenone for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Drospirenon ist ein Progestin der vierten Generation mit antimineralcorticoider und antiandrogener Aktivität, sowie starker Progestagenaktivität. Zwei aktuelle Studien zeigen, dass Drospirenon das Risiko von venösen Thromboembolien, im Vergleich zu Levonorgestrel, verdoppeln soll, obwohl andere Studien wenig zusätzliches Risiko fanden.
Gestagen der vierten Generation, Kontrazeptivum
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y00011051229409Y0000469
Drospirenon European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001105
Drospirenon
Drospirenon United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1229409
Drospirenon
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
drospirenone
API family
drospirenone
API family
drospirenone
API family
beclometasone
Gene Information
human ... NR3C2(4306), PGR(5241)
Gene Information
human ... NR3C2(4306), PGR(5241)
Gene Information
human ... NR3C2(4306), PGR(5241)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)